missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR6 Antibody (MM0066-3L1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-12131AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCR6 Monoclonal specifically detects CCR6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
| CCR6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| P51684 | |
| CCR6 | |
| Human CCR6 transfected 293 cells | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 1235 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MM0066-3L1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| BN-1, CC-CKR-6, CCR-6, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Detects human CCR6, not other CCRs | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur