Learn More
Brady™ Sicherheitsschild Handwaschanleitung
Artikelnummer. 16596414 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sprachen:
Deutsch
Dänisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Norwegisch
Schwedisch
Spanisch
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sprachen Packungsgröße
16596414 Italienisch 1 Stück
16546414 Niederländisch 1 Stück
16546444 Norwegisch 1 Stück
16556414 Französisch 1 Stück
16556434 Dänisch 1 Stück
16566414 Deutsch 1 Stück
16566434 Finnisch 1 Stück
16576414 Deutsch 1 Stück
16576434 Schwedisch 1 Stück
16586414 Spanisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16596414 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 306828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80 CHF
    15.96 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.84 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
  • Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
  • Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
  • Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Alternate Part Number HANDWASH-INST-IT
Material Laminiertes Polyester
Montageart Selbstklebend
Sprachen Italienisch
Abmessungen (L x B) 262 x 371 mm (B x H)
Farbe Blau