Learn More
CCL17/TARC Antibody Pair, HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
460.00 CHF - 860.00 CHF
Spezifikation
Antigen CCL17/TARC
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30029170
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26109-5Plates
5 Plates
460.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30034262
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-26109-15Plates
15 Plates
860.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CCL17/TARC Monoclonal antibody specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
CCL17/TARC
ELISA
HRP
RUO
Human
6361
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA, Sandwich ELISA
Monoclonal
Mouse
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine