Learn More
Motic™ CCIS™ Planachromatisches Objektiv UC
Artikelnummer. 15980571
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
2X
Gehäuse 100X
Gehäuse 20X
Gehäuse 40X
Gehäuse 4X
Gehäuse 60X
Numerische Apertur:
0,05
0,10
0,25
0,45
0,65
0,80
1,25
Arbeitsabstand:
0,16 mm
0,34 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,7 mm
7,2 mm
17,4 mm
30,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15980571
Marke: Motic™ 1101001705261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbkorrigiertes Infinity Optical System/Achromatisches Planobjektiv für gestochen scharfe, flache Bilder mit hohem Kontrast.
  • Farbkorrigiertes Infinity-System.
    • Brillante, makellose Bildqualität.
    • Bildfehler werden bis zum Rand des Sichtfelds korrigiert.
  • Plan-Achromat-Linsen.
    • Sorgen für Planheit im Sichtfeld.
  • Geeignet für:
    • Panthera U Binokular
    • Panthera U Trinokular
    • Panthera KU Binokular
    • Panthera KU Trinokular
    • Panthera C Binokular
    • Panthera C Trinokular
    • Panthera CC Binokular
    • Panthera CC Trinokular
    • Panthera DL
    • Panthera L
Spezifikation
Typ Objektivtyp:Plan-achromatisch
Anschlusstypen Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard)
Beschreibung Objektiv NA: 1,25, WD: 1,7 mm, DIN: 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope der Panthera-Serie
Länge (metrisch) Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™
Vergrößerungsleistung Gehäuse 100X
Numerische Apertur 1,25
Arbeitsabstand 1,7 mm