Learn More
Motic™ CCIS™ Planachromatisches Objektiv UC
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
2X
Gehäuse 100X
Gehäuse 20X
Gehäuse 40X
Gehäuse 4X
Gehäuse 60X
Numerische Apertur:
0,05
0,10
0,25
0,45
0,65
0,80
1,25
Arbeitsabstand:
0,16 mm
0,34 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,7 mm
7,2 mm
17,4 mm
30,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbkorrigiertes Infinity-System.
- Brillante, makellose Bildqualität.
- Bildfehler werden bis zum Rand des Sichtfelds korrigiert.
- Plan-Achromat-Linsen.
- Sorgen für Planheit im Sichtfeld.
- Geeignet für:
- Panthera U Binokular
- Panthera U Trinokular
- Panthera KU Binokular
- Panthera KU Trinokular
- Panthera C Binokular
- Panthera C Trinokular
- Panthera CC Binokular
- Panthera CC Trinokular
- Panthera DL
- Panthera L
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivtyp:Plan-achromatisch |
| Anschlusstypen | Objektiv-Befestigungsgewinde: B 4/5 Zoll x 1/36 Zoll (RMS-Standard) |
| Beschreibung | Objektiv NA: 0,45, WD: 0,80 mm, DIN: 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope der Panthera-Serie |
| Länge (metrisch) | Schlauchlänge des Objektivs:Infinity CCIS™ |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 20X |
| Numerische Apertur | 0,45 |
| Arbeitsabstand | 0,80 mm |