Learn More
CCF2-FA (free acid)
CCF2-FA (freie Säure)
Marke: Invitrogen K1027
Additional Details : Gewicht : 3.36000kg
Beschreibung
CCF2-FA (freie Säure) ist ein Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer-Substrat (FRET), das aus einem Cephalosporin-Kern besteht, der B7-Hydroxycoumarin mit Fluorescein verbindet. Dieses Produkt ist für die Verwendung als Beta-Lactamase-Substrat in einem GeneBLAzer™ zellbasierten Assay vorgesehen.GeneBLAzer™ zellbasierte Assays verwenden für gewöhnlich die membrandurchdringenden Esterformen (CCF2-AM und CCF4-AM) der negativ geladenen fluoreszierenden Beta-Lactamase-Substrate CCF2 und CCF4. Diese lipophilen Ester gelangen schnell in die Zelle, wo sie durch die Spaltung endogenetischer zytoplasmatischer Esterasen schnell in ihre negativ geladenen Formen umgewandelt und im Zytosol eingeschlossen werden.
CCF2-FA ist im Wesentlichen das CCF2-Substrat ohne die in der AM-Version vorkommenden Ester. CCF2-FA wird entestert und in Zelllysat-Anwendungen verwendet, wobei die Belastung der Zellmembran und die Entesterungsschritte umgangen werden. Zelllysate sind die bevorzugte Methode für Anwendungen mit Zellen, die eine Zellwand enthalten. CCF2-FA kann auch als Steuerung zur Erfassung der Anregungs- und Emissionsspektren für CCF2-AM und CCF4-AM verwendet werden.
Spezifikation
Zellundurchlässig | |
Fluoreszent | |
1mg | |
Chemisches Substrat | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
GeneBLAzer™ | |
CCF2-FA | |
Beta-Lactamase-Substrat |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.