Learn More
CCF2-AM
CCF2-AM
Marke: Invitrogen K1023
Additional Details : Gewicht : 3.18000kg
Beschreibung
CCF2-AM, unser LiveBLAzer™ Substrat, ist eine lipophile, veresterte Form des CCF2-Substrats, die es ermöglicht, schnell in Zellen einzudringen. Nach dem Eintritt wandelt die Spaltung durch endogene zytoplasmatische Esterasen CCF2-AM schnell in seine negativ geladene Form CCF2 oder CCF4 um, die im Zytosol erhalten bleibt. CCF2 ist ein Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)-Substrat, das aus einem Cephalosporin-Kern besteht, der 7-Hydroxycoumarin an Fluorescein bindet. Dieses Produkt ist als FRET-basiertes Substrat für β-Lactamase als sensibler Reporter der Genexpression von Säugetieren in der GeneBLAzer™-Technologie zu verwenden.Spezifikation
Membrangängig | |
Fluoreszent | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
GeneBLAzer™ | |
CCF2-AM | |
Beta-Lactamase-Substrat | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.