Learn More
CCCP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459766
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459766 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459766 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10094150mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CCCP
Physikalische Form Solid
CAS 555-60-2
Farbe Coffee
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H5ClN4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=CC(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 204.62
Formelmasse 204.62
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research