Learn More
R&D Systems™ CCCP
Artikelnummer. 18782524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782524 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18782524 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0452/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 CHF
    210.00 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 12.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Oxidative phosphorylation uncoupler
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CCCP
CAS 555-60-2
Menge 500 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C9H5ClN4
Formelmasse 204.62
Reinheit >98%
Molekulargewicht 204.617