Learn More
Liebherr™ CC Series Chest Freezer
Artikelnummer. 12537126 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
365 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12537126 365 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12537126 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. CCE 2378
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 365 L
Temperaturbereich -8°C to -25°C
Abmessungen (L x B x H) außen 80.8D x 137.3W x 92 cmH
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 130 w
Kältemittel R600A