Learn More
HUBER CC-K12, Kälte-Wärme Badthermostat
Kälte-Badthermostate mit isolierten Kältebädern sind eine kostengünstige Lösung zur Objekttemperierung direkt im Thermostatenbad. Die Geräte sind damit für eine Vielzahl typischer Heiz- und Kühlaufgaben geeignet, wie z.B. Probentemperierung, Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Analytik, usw.
Marke:  HUBER 2009.0002.01
Additional Details : Gewicht : 28.00000kg
Artikelnummer. 13311799
  • 9433.84 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CC-K12 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Gekühltes Heizbad
  • Temperaturbereich: -20°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,25kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,2kW
  • Heizleistung: 1,8/2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
  • Badvolumen: 12L.
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Spezifikation
20°C bei 0,25 kW, 0°C bei 0,2 kW, -10°C bei 0,12°CkW, bis 20°C (bei 0,05 kW)
-20°C bis +200°C
RS232-Interferenz, MPC-Controller, natürliches Kältemittel
CC-K12
3/FL
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
430 mm
220/240 V
Zirkulation
TFT
1,8-2,1 kW
27 l/min ; 0,7 bar Druck. 22 l/min ; 0,4 bar Ansaugung
±0,02&Grad;C
350 mm
29 kg
50/60 Hz