Learn More
HUBER CC-415wl, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Description
CC-415wl mit Steuerung „Pilot ONE“
- Kältethermostat
- Temperaturbereich: -40°bis 200 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 1kW
- Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
- Heizleistung: 1,3–1,6 kW
- Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Specifications
Specifications
| Kühlleistung | 100°C bei 1,2 kW, 20°C bei 1,2 kW, 0°C bei 1°CkW, bis 20°C bei 0,6°CkW, bis 40°C (bei 0,05 kW) |
| Pumpentyp | Zirkulation |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Display | TFT |
| Eigenschaften | TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant |
| Heizleistung | 1,3 - 1,6 kW |
| Modell | CC-415 wl |
| Pumpenkapazität | 25 l/min ; 0.7 bar Druck, 18,5 l/min ; 0.4 bar Absaugung |
| Sicherheitsglas | 3/FL |
| Temperaturstabilität | ±0,02 °C |
| Show More |