Learn More
Tocris Bioscience™ CC 401 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001031
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10 Milligramm
50 Milligramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001031
Marca: Tocris Bioscience™ 6258/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High affinity JNK inhibitor; also inhibits HCMV replication
High affinity JNK inhibitor (Ki values are 25-50 nM). Inhibits JNK via competitive binding of the ATP-binding site of active, phosphorylated JNK. Exhibits > 40-fold selectivity for JNK over p38, ERK, IKK2, protein kinase C, Lck and ZAP70. Hepatoprotective. Also inhibits HCMV replication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2250025-96-6
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-[3-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]phenyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)-1H-indazole dihydrochloride
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Formelmasse 461.39
Physikalische Form Solid
Reinheit >98%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato