Learn More
HUBER CC-112A, Durchsicht-Badthermostat
Artikelnummer. 13321399
Click to view available options
Höhe (metrisch):
335 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13321399
Marke: HUBER 2052.0001.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen: Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung, Lebensmittelkontrolle. Die Geräte sind ausgestattet mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.
CC-112A mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Durchsichtiges Umwälzbad
  • Temperaturbereich: 25°bis 100 °C
  • Heizleistung: 2kW
  • Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 25 l/min / 0,4 bar
  • Badvolumen: 12L
  • Stromversorgung: 230 V 1∼ 50/60 Hz
  • Stromversorgungsalternative: 240V, 1∼ 60Hz
  • Optionaler Pumpenanschluss: M16 x 1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Schutzklasse III/FL (DIN 12876)
Temperaturbereich 25°C bis 100°C
Typ Heizungsumwälzbad
Heizleistung 2 kW
Modell CC-112 A
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 333 mm
Höhe (metrisch) 335 mm
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz