Learn More
Tocris Bioscience™ CB 839
Artikelnummer. 18786896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18786896 10 mg 10 Milligramm
18716626 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18786896 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7591/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 CHF
    222.60 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 13.40 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent glutaminase GLS1 inhibitor
CB 839 is a potent non-competitive glutaminase (GLS1) inhibitor (IC50 = 24 nM for recombinant human GAC). The compound exhibits selectivity for GLS1 over GLS2. CB 839 displays antiproliferative activity in a triple-negative breast cancer cell line (GI50 values are 19 and 55 nM against MDA-MB-231 and HCC1806, respectively); it reduces glutamine consumption and glutamate production rates in HCC1806 cells. CB 839 displays significant antitumor activity as a single agent in a patient-derived TNBC xenografts model. CB 839 inhibits the growth of basal-like HER2 cell line JIMT-1 xenografts in mice, both as a single agent and in combination with Paclitaxel (Cat. No. 1097). CB 839 works with Erlotinib (Cat. No. 7194) to reduce glucose and glutamine uptake, increase energetic stress and activate the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway in EGFR (del19) non-small cell lung cancer xenografts in vivo. CB 839 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[5-[4-[6-[[2-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]amino]-3-pyridazinyl]butyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-pyridineacetamide
CAS 1439399-58-2
Menge 10 mg
Ziel Glutaminase Inhibitors
Summenformel C26H24F3N7O3S
Reinheit 0.98