missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CB 65
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
CB 65 is a high affinity and selective CB2 receptor agonist; Ki values are 3.3 and > 1000 nM for CB2 and CB1 receptors respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexyl-7-chloro-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]quinolin-4(1H)-one-3-carboxamide |
| CAS | 913534-05-1 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Cannabinoid R2/CB2 Agonists |
| Summenformel | C22H28ClN3O3 |
| Reinheit | 0.99 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur