Learn More
Karl Hecht™ Objektträger/-plättchen mit Kavitäten
Artikelnummer. 11740555
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung: 16 mm Hohlraumdurchmesser, 1.6 mm Hohlraumtiefe, polierte Hohlräume, Abmessungen: 140 mm x 85 mm Oberflächenbehandlung: Mattiert, Dicke: 3 mm, Well-Anzahl: 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11740555 Beschreibung: 16 mm Hohlraumdurchmesser, 1.6 mm Hohlraumtiefe, polierte Hohlräume, Abmessungen: 140 mm x 85 mm Oberflächenbehandlung: Mattiert, Dicke: 3 mm, Well-Anzahl: 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11740555 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42418010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Kulturen für mikroskopische Untersuchungen.Die Karl Hecht™ Objektträger/Platten mit Kavitäten sind mit einer oder mehreren Vertiefungen sowie im Einzel- oder Plattenformat erhältlich.
  • Mikroskop-Objektträger/-Plättchen mit ein oder mehreren Kavitäten.
  • Geschliffene Kanten.
Spezifikation
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Frosted Mattiert
Dicke (metrisch) 3 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 24
Beschreibung 16 mm Hohlraumdurchmesser, 1.6 mm Hohlraumtiefe, polierte Hohlräume
Abmessungen (L x B) 140 x 85 mm