Learn More
Brady™ Caution Labels
Artikelnummer. 11766825
Click to view available options
Meldung:
Condemnation
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE
DANGER NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L’AUTORISATION
DANGER NE PAS TOUCHER
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense d’enclencher
Defense d’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
GEFAHR DIESES ETIKETT UND DIESES SCHLOSS DÜRFEN NUR VON DER PERSON ENTNOMMEN WERDEN, DIE AUF DER RÜCKSEITE ANGEGEBEN IST
HORS SERVICE
Ne pas couper l’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
Ne pas utiliser
Obligation Gen.
SERVICE ENTRETIEN
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
110 mm
Breite (metrisch):
50 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11766825
Marke: Brady™ 225250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Vorgedruckte Anhänger
  • Sicherheitsanhänger
  • Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
Menge 10 Pk.
Typ Kurzbezeichnung
Alternate Part Number TAG-NE PS METTRE EN.-50X110MM
Farbe White on Red
Material Polyester
Meldung Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lockout Tagout
Höhe (angloamerikanisch) 4.33 in.
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Dicke 0.249 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Breite (angloamerikanisch) 1.97 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 7 mm
Markertyp Lockout Tagout Tags