Learn More
Brady™ Caution Labels
Codice prodotto. 11706835
Click to view available options
Meldung:
Condemnation
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE
DANGER NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L’AUTORISATION
DANGER NE PAS TOUCHER
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR
Defense d’enclencher
Defense d’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
GEFAHR DIESES ETIKETT UND DIESES SCHLOSS DÜRFEN NUR VON DER PERSON ENTNOMMEN WERDEN, DIE AUF DER RÜCKSEITE ANGEGEBEN IST
HORS SERVICE
Ne pas couper l’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
Ne pas utiliser
Obligation Gen.
SERVICE ENTRETIEN
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
110 mm
Breite (metrisch):
50 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
1 PK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11706835
Marca: Brady™ 225254
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
  • Vorgedruckte Anhänger
  • Sicherheitsanhänger
  • Lockout/Tagout-Anhänger
Specifica
Menge 10 Pk.
Typ Kurzbezeichnung
Alternate Part Number TAG-HORS SERV ICE-50X110MM
Farbe Black on Yellow
Material Polyester
Meldung GEFAHR DIESES ETIKETT UND DIESES SCHLOSS DÜRFEN NUR VON DER PERSON ENTNOMMEN WERDEN, DIE AUF DER RÜCKSEITE ANGEGEBEN IST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lockout Tagout
Höhe (angloamerikanisch) 4.33 in.
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Dicke 0.249 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Breite (angloamerikanisch) 1.97 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 7 mm
Markertyp Lockout Tagout Tags
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato