Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container (CBC) for 3500 Series Systems for Protein Quality Analysis
Shop alle Applied Biosystems produkterTekniske data
Tekniske data
| Inhalt und Lagerung | Enthält 4 Kathodenpufferbehälter. Bis zur Verwendung bei 2 bis 8 °C lagern. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3500 Genanalysator für die Proteinqualitätsanalyse, 3500xL Genanalysator für die Proteinqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produkttyp | Kathodenpufferbehälter |
| Menge | 4 Behälter |
| Versandbedingung | Nasseis |
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?