missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Catenin alpha 1 Antibody (1G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
333.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Catenin alpha |
|---|---|
| Klon | 1G5 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18258890
|
Novus Biologicals
NBP2-53289-20UG |
20 μg |
333.00 CHF
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Catenin alpha 1 Monoclonal specifically detects Catenin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| Catenin alpha | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| 1495 | |
| Human alpha catenin fusion protein | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| 1G5 | |
| Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha E-catenin, alpha-catenin, alpha-E-catenin, alphaE-catenin, Cadherin-associated protein, CAP102, catenin (cadherin-associated protein), alpha 1 (102kD), catenin (cadherin-associated protein), alpha 1, 102kDa, catenin alpha-1, FLJ36832, FLJ52416, Renal carcinoma antigen NY-REN-13 | |
| CTNNA1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified | |
| 102 kDa |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts