Learn More
Catecholborane (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30368594
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368594 5 g 5 Gramm
30367656 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2151855G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-07-7
Summenformel C6H5BO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.91
Synonym 1,3,2-Benzodioxaborole, Benzcatechinborane, CB, Catecholatoborane, Pyrocatecholborane
IUPAC-Name 1,3,2-benzodioxaborole
SMILES B1Oc2ccccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catecholborane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Formelmasse 120.0383