Learn More
Catecholboran, 97 %
Catalog Number p-7046561
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
274-07-7
C6H4BO2
118.906
MFCD00005846
ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
6327445
1,3,2$l^{2}-Benzodioxaborol
[B]1OC2=CC=CC=C2O1
274-07-7
C6H4BO2
118.906
MFCD00005846
ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
6327445
1,3,2$l^{2}-Benzodioxaborol
[B]1OC2=CC=CC=C2O1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Catecholboran kommt zur Aufbereitung von B-Alkylkatecholboranen zum Einsatz. Es findet Anwendung für die Herstellung von Amiden und makromyclischen Lactamen aus Carbonsäuren. Dient als stereoselektives Reduktionsmittel zum Umwandeln von Beta-Hydroxy-Ketonen in Syn-1,3-diole. Weiterhin reagiert es mit Alkyn durch Hydroboration zu Transvinylboran, das ein Ausgangsprodukt der Suzuki-Reaktion ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Catecholborane
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.125
Siedepunkt 50°C (50 mmHg)
Flammpunkt 2°C (35°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 972072
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Formelmasse 119.92
Reinheit (%) 97%