Learn More
Catecholboran, 97 %
Artikelnummer. 11308106
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308106 5 g 5 Gramm
11318106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14998.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
Catecholboran wird zur Vorbereitung von B-Alkylkatecholboranen verwendet. Es findet Anwendung für die Herstellung von Amiden und makromyclischen Lactamen aus Carbonsäuren. Dient als stereoselektives Reduktionsmittel zum Umwandeln von Beta-Hydroxy-Ketonen in Syn-1,3-diole. Weiter reagiert es mit Alkyn durch Hydroboration zu Transvinylboran, das ein Vorläufer der Suzuki-Reaktion ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Catecholboran wird zur Vorbereitung von B-Alkylkatecholboranen verwendet. Es findet Anwendung für die Herstellung von Amiden und makromyclischen Lactamen aus Carbonsäuren. Es wird als stereoselektives Reduktionsmittel verwendet, um Beta-Hydroxy-Ketone in Syn-1,3-diole umzuwandeln. Weiter reagiert es mit Alkyn durch Hydroboration zu Transvinylboran, das ein Vorläufer der Suzuki-Reaktion ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-07-7
Summenformel C6H4BO2
Molekulargewicht (g/mol) 118.906
MDL-Nummer MFCD00005846
InChI-Schlüssel ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
IUPAC-Name 1,3,2$l^{2}-benzodioxaborol
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catecholborane
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 1.125
Siedepunkt 50°C (50 mmHg)
Flammpunkt 2°C (35°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 972072
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Formelmasse 119.92
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catecholborane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,2-Benzodioxaborole