Learn More
Thermo Scientific Chemicals Katecholviolett
Artikelnummer. 11465517
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465517
Marke: Thermo Scientific Chemicals B23513.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Katecholviolett wird als komplexometrischer Indikatorfarbstoff verwendet. Es hemmt die Synthese von Globin in Retikulozyten-Lysaten. Es wird auch als pH-Indikator mit einem Übergangsintervall von 0 bis 8 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglykol, Monomethylether und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-41-3
Summenformel C19H14O7S
Molekulargewicht (g/mol) 386.37
MDL-Nummer MFCD00005868
InChI-Schlüssel RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66993
IUPAC-Name 4-[3-(3,4 -dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catechol Violet
Beilstein 353938
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Formelmasse 386.38
Menge 25 g