Learn More
Catechol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical C/3320/48
Additional Details : CAS : 120-80-9 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter | |
Braun | |
100g | |
120-80-9 | |
2188 | |
Fest |
245°C | |
103°C | |
6 | |
C6H6O2 | |
110.11g/mol |