Learn More
Catechol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10060070 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10060070 500 g 500 Gramm
10020040 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060070 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/3320/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Catechol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-80-9
Summenformel C6H6O2
MDL-Nummer 2188
Spezifikation
Schmelzpunkt 103°C
Farbe Braun
pH 6
Siedepunkt 245°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 110.11g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Catechol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.