Learn More
Catechol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072912
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
120-80-9
C6H6O2
2188
120-80-9
C6H6O2
2188
Catechol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 103°C
Farbe Braun
pH 6
Siedepunkt 245°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 110.11g/mol
Physikalische Form Fest