Learn More
Ohaus™ Catapult 1000 kompakte Tischwaage
Artikelnummer. 11862691 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 kg
75 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11862691
Marke: Ohaus™ 71210148
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Wiegeanwendungen im Veterinärbereich, allgemeine Versandanwendungen sowie andere Trockenwägeanwendungen konzipiert. Ohaus™ Catapult 1000 Kompakte Tischwaagen sind eine kostengünstige Option für Anwendungen, bei denen es auf Mobilität und präzise Ergebnisse ankommt.
  • Flüssigkristallanzeige (LCD)
  • Wechselstromadapter (mitgeliefert) oder 3 Batterien vom Typ C (LR14) (nicht enthalten)
  • Gehäuse und Plattform aus ABS, Plattform aus Edelstahl (als Zubehör separat erhältlich), Transportgriff
  • Flache, kompakte Bauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 300 h
Akkutyp Alkali
Kalibrierung Digital extern
Zertifizierung/Konformität 2002/96/EG
Bauweise Gehäuse und Pfanne aus ABS-Kunststoff, optionale Edelstahlpfanne erhältlich
Fassungsvermögen 75 kg
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 50 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell C11P75
Stabilisierungszeit ≤ 2 s
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C bis 40 °C
Typ Catapult™ 1000 Kompakte Tischwaage
Wägemodi lbs., kg
Abmessungen (L x B) 280 x 316 mm
Abmessungen (L x B x H) 266 x 304 x 60 mm
Länge (metrisch) 266 mm
Länge (metrisch) Schale 280 mm
Breite (metrisch) 304 mm
Breite (metrisch) Schale 316 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Gewicht (metrisch) 1,5 kg
Elektrische Anforderungen AC