Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Stoppschlauchzubehör aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 15541375 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm-Schläuche
1.42 mm-Schläuche
2.06 mm-Schläuche
2.79 mm-Schläuche
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15541375
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.
  • Zeitsparende Montage
  • Vier Formulierungen im Bereich der chemischen Kompatibilität
  • Verwendung mit Katalysator-Verlängerungsspiralen/-schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Stoppschlauchzubehör
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.42 mm-Schläuche
Produkttyp Schlaucheinheit