Learn More
asecos™ Rollen mit Sockelblende
Artikelnummer. 16275441 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Unterschrank UB90, K90 1400 mm breit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16275441 Unterschrank UB90, K90 1400 mm breit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 16275441 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 31359
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Verwendung in Innenräumen
Rollen mit Sockelhöhe von 30 mm für Modell(e): UB90, K90 mit Breite 1400 mm
  • Pulverbeschichtetes Stahlblech RAL 7015
  • Für die Modelle: UB90, K90
  • Geeignet für: Unterschränke mit einer Korpusbreite von 1400 cm
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 60 mm
Abmessungen (T x B x H) 60 x 1397 x 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Unterschrank UB90, K90 1400 mm breit
Außenhöhe (metrisch) 30 mm
Enthält Unterteil
Anzahl Einschübe 0
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (angloamerikanisch) 6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Außenbreite (metrisch) 1397 mm
Farbe Grau
Außentiefe (angloamerikanisch) 2,36 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 1,18 in.
Material Stahlblech
Produkttyp Rollen
Außenbreite (angloamerikanisch) 55 in.