missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rizinusöl, technische Qualität, TRC

Artikelnummer. 30350492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30350492 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC184805100ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 8001-79-4
Synonym 3 Castor Oil, AS 15, Acrol 1070, Aromatic castor oil, Recastol 2790, Ricinus communis oil, Thixcin ST, Viscotrol C, Neoloid, LAV (polyol), Thixcin ST, Ricinus communis oil, Oil of Palma Christi
IUPAC-Name Propan-1,2,3-Triyl (9Z,9'Z,9''Z)-Tris (12-Hydroxyoctadec-9-Enoat)
SMILES CCCCCCC(O)C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC

Specifications

Chemischer Name oder Material Castor oil
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.