Learn More
Ricinusöl, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11458103 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458103 500 mL 500 Milliliter
10640341 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458103 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/3280/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Castor Oil, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
MDL-Nummer 130746
Spezifikation
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 229°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Viskosität 6 to 8 Ps at 25°C
Physikalische Form Flüssig