Learn More
Casticin, TRC
Artikelnummer. 30133786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133786 50 mg 50 Milligramm
30012843 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18600050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-91-4
Summenformel C19 H18 O8
Molekulargewicht (g/mol) 374.34
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-, Casticin (6CI), Flavone, 3',5-dihydroxy-3,4',6,7-tetramethoxy- (7CI,8CI), 3,6,7,4'-Tetra-O-methyl-5,3'-dihydroxyflavone, 3,6,7,4'-Tetra-O-methylquercetagetin, 5,12-Dihydroxy-2,6,7,13-tetramethoxyflavone, 5,3'-Dihydroxy-3,6,7,4'-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4'-tetramethyl ether, Vitexicarpin
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(3-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)-3,6,7-Trimethoxychromen-4-One
SMILES COC1=C(Oc2cc(OC)c(OC)c(O)c2C1=O)c3ccc(OC)c(O)c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Casticin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Formelmasse 374.1002