Learn More
Brady™ Set aus 5 Rollen (7 cm dia.) (Zur Verwendung mit einer Einzel- oder Doppeleinheit)
Artikelnummer. 10105884
Ansicht ändern
Click to view available options
Daimeter: 7 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10105884 Daimeter: 7 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10105884 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813900
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Montieren Sie Rollen unter Ihre Spende-Center um sie mobil zu machen (zu verwenden mit einer oder 2 Center)
  • Set of 5 casters
  • Ø 7 cm
  • For use with SPC sorbent center - single or double unit
Spezifikation
Typ SPC Kits
Verpackungsmenge 5 Pk.
Gewicht (metrisch) 2722 g