Learn More
Bochem™ Stativ aus Gusseisen
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
145 mm
Gewicht (metrisch):
1,2 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stativ aus Gusseisen
- M10-Gewinde
- Lackiert
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Gusseisen |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Enthält | M10-Gewinde |
| Produkttyp | Gusseisenstativ |
| Gewindegröße | M10 |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 2 kg |