Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes in Tube Packs
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Descripción
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Especificaciones
Especificaciones
| Poren | Schlitze (context?) /Vertiefungen |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Menge | 750/Karton |
| Verschlusstyp | Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern |
| Produkttyp | Kassette II Biopsiekassette |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido