missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspr2 Antibody (SR1224), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22366-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Caspr2 Monoclonal antibody specifically detects Caspr2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Caspr2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR1224 | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500 | |
| AUTS15, CASPR2DKFZp781D1846, CDFE, Cell recognition molecule Caspr2, contactin associated protein-like 2, contactin-associated protein 2, contactin-associated protein-like 2, homolog of Drosophila neurexin IV, KIAA0868, NRXN4Caspr2, PTHSL1 | |
| A synthesized peptide derived from human Caspr2 (Uniprot #: Q9UHC6) | |
| 50 μg | |
| Neuroscience | |
| 26047 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur