Learn More
Abcam Caspase 9 Assay Kit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32114747 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114747 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114747 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab65607100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung der Caspase-9-Aktivität in 2 Stunden in Zell-/Gewebeextrakten mit Caspase 9 Assay Kit AB65607. In 23 Publikationen zitiert. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Messung der Caspase-9-Aktivität in 2 Stunden in Zell-/Gewebeextrakten mit Caspase 9 Assay Kit AB65607. In 23 Publikationen zitiert. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO