Learn More
Thermo Scientific™ Caspase-8Inhibitor I, zelldurchlässig
Marke:  Thermo Scientific™ J66050.|D
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447259
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
0.5 mg
-30°C to -10°C
2000.41g/mol
Signal Transduction Reagent
White to Off-white
C95H162N20O26
N-Acetyl-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Ile-Glu-Thr-Asp-al; Ac-AAVALLPAVLLALLAPIETD-CHO
Lyophilisiertes Pulver
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation