Learn More
Thermo Scientific™ Caspase-3Inhibitor I, zelldurchlässig
Artikelnummer. p-7082487
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15477599
Marke: Thermo Scientific™ J66300.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,5 mg
Beschreibung Weißer bis weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Summenformel C94H158N20O27
Formelmasse 2000.37g/mol
Synonym N-Acetyl-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Glu-Val-Asp-al; Ac-A-A-V-A-L-L-P-A-V-L-L-A-L-L-A-P-D-E-V-D-CHO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Lyophilisiertes Pulver