Learn More
Thermo Scientific™ Caspase-3Inhibitor I, zelldurchlässig
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,5 mg |
| Beschreibung | Weißer bis weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Summenformel | C94H158N20O27 |
| Formelmasse | 2000.37g/mol |
| Synonym | N-Acetyl-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Glu-Val-Asp-al; Ac-A-A-V-A-L-L-P-A-V-L-L-A-L-L-A-P-D-E-V-D-CHO |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |