Learn More
Thermo Scientific™ Case for FH40TG Teleprobe
Artikelnummer. 11930747 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FH40TG Teleprobe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11930747 FH40TG Teleprobe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11930747 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 425405120
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Case for FH40TG Teleprobe without content.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 5.9 in.
Material Aluminum
Breite (angloamerikanisch) 6.3 in.
Produkttyp Case
Zur Verwendung mit (Geräte) FH40TG Teleprobe
Abmessungen 90 x 16 x 15 cm