Learn More
Molecular Probes™ Cascade Blue™ Hydrazid, Trinatriumsalz
Cascade Blue™ Hydrazid, Trinatriumsalz
Marke: Molecular Probes™ C687
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Zellundurchlässiger, fixierbarer und polarer Tracer Cascade Blue™ Hydrazid kann zur Untersuchung der Zell-Zell und Zell-Liposomen-Fusion sowie der Membrandurchlässigkeit und zum Transport durch Lückenverbindungen oder die Zellaufnahme während der Pinocytose verwendet werden. Dieser wasserlösliche Tracer kann mittels der Whole-Cell-Patch-Clamp-Technik, Iontophorese, osmotischer Lyse von pinozytischen Vesikeln oder vergleichbare Methoden in die Zellen eingebracht werden. Darüber hinaus können Carbonsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden.Spezifikation
Gelb | |
Aldehyd, Carbonsäure, Keton | |
Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Markierungschemie | |
399 nm Anregung | |
Cascade Blue™ Hydrazid-Trinatriumsalz, 10 mg, gelb, fest, Molekulargewicht 596.44, Summenformel C18H11N2Na3O11S3, Anregungswellenlänge 399 nm, HPLC-Reinheit ≥90 % bei 254 nm, für Zell-Tracing und -Tracking |
Cascade Blue™ Hydrazid-Trinatriumsalz | |
10 mg | |
Cascade Blue™ | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.