Learn More
MP Biomedicals™ Casaminosäuren
Zur Ergänzung mikrobiologischer Wachstumsmedien.
auf Anfrage
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern.
Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen: Casaminosäuren werden zu mikrobiologischen Wachstumsmedien supplementiert.
Produktbeschreibung: Casaminosäuren sind eine Mischung von Aminosäuren (außer Tryptophan), die aus der Säurehydrolyse von Casein gewonnen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern.
Pulver
Reagenz