Learn More
(-)-Caryophyllenoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10791351 50 g Glasflasche 50 Gramm
10217190 10 g Glasflasche 10 Gramm
10636184 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325080500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1139-30-6 | C15H24O | 220.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1139-30-6
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
MDL-Nummer MFCD00134216
InChI-Schlüssel NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Synonym caryophyllene oxide, --caryophyllene oxide, beta-caryophyllene epoxide, beta-caryophyllene oxide, --epoxycaryophyllene, unii-s2xu9k448u, -carophyllene oxide, caryophyllene epoxide, epoxycaryophyllene, trans-caryophyllene oxide
PubChem CID 1742210
ChEBI CHEBI:67818
SMILES CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Caryophyllene oxide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 62°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9600g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4956
Menge 50 g
Beilstein 17, IV, 392
Relative Dichte 0.96
Spezifische Drehung -55
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver