Learn More
Carvon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326816 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326816 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11052000AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carvone
CAS 99-49-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carvone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H14 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC-Name 2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Menge 1 mL
Formelmasse 150.1045 g/mol