Learn More
(-)-Carveol, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499067
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
99-48-9
C10H16O
152.24
MFCD00869995,MFCD00062993
BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
7438
CHEBI:23046
2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
99-48-9
C10H16O
152.24
MFCD00869995,MFCD00062993
BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
7438
CHEBI:23046
2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Terpen, das die Karzinogenese bei Säugetieren hemmt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ethanol und DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (-)-Carveol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.96
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 98°C (209°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 50 g
Beilstein 6269416
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 97%