Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carvedilol
Catalog Number 15832464
22.73 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72956-09-3
C24H26N2O4
406.48
MFCD00864692,MFCD00869663
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYNA-N
1-(9H-Carbazol-4-Yloxy)-3-{[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]amino}Propan-2-ol
COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
72956-09-3
C24H26N2O4
406.48
MFCD00864692,MFCD00869663
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYNA-N
1-(9H-Carbazol-4-Yloxy)-3-{[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]amino}Propan-2-ol
COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Carvedilol
Schmelzpunkt 114.0°C to 115.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, soluble in methanol & methylene chloride, slightly soluble in ether, ethanol & isopropanol
Formelmasse 406.47