Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carteolol-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16564404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16564404 5 g 5 Gramm
16554404 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564404 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464320050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51781-21-6
Summenformel C16H25ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.84
MDL-Nummer MFCD00941499
InChI-Schlüssel FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 5-[3-(Tert-Butylamino)-2-Hydroxypropoxy]-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin-2-one-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carteolol hydrochloride
Schmelzpunkt 278.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Formelmasse 328.83